Bleu de méthylène trihydraté, pur, certifié residual water
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
414240250 414241000 414245000
ACRO414240250EA 55.2 EUR InStock
ACRO414240250 ACRO414241000 ACRO414245000
Bleu de méthylène trihydraté, pur, certifié residual water
Methylene blue trihydrate
Formule: C₁₆H₁₈ClN₃S·3H₂O
Point de fusion: 100…110 °C
Densité: 1,757 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012111
Numéro CAS: 7220-79-3
EINECS: 200-515-2
Merck Index: 12,06137
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥82 % (as is basis)
UV Lambda max 663 to 667 nm (in water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.70
BSC Certification Passes
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité