Bleu de méthylène ≥82% (teneur en colorant), certifié par la Commission de coloration biologique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9140-100G M9140-25G M9140-100G M9140-25G
M9140-100GEA 274 EUR InStock
M9140-100G M9140-25G SIALM9140-100G SIALM9140-25G
Bleu de méthylène ≥82% (teneur en colorant), certifié par la Commission de coloration biologique, Sigma-Aldrich®
Bleu de méthylène
Formule: C₁₆H₁₈ClN₃S
Point de fusion: 180 °C
Densité: 1.757 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150008
Numéro CAS: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Merck Index: 12,06137
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35017596fb0e86cf2655162ff7484bd23f024fd2&vid=473fa74160fa88b754101b22669323bc131effca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité