Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide pyrazine-2-carboxylique

Fournisseur: Molekula

MOLEM63860697EA 0 EUR InStock
MOLEM63860697
Acide pyrazine-2-carboxylique
Acide pyrazine-2-carboxylique


Formule: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,1 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00006130
Numéro CAS: 98-97-5
Merck Index: 12,08143
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité