Acide pyrazine-2,3-dicarboxylique
Fournisseur: Molekula
MOLEM64608623EA 0 EUR InStock
MOLEM64608623
Acide pyrazine-2,3-dicarboxylique
Acide pyrazine-2,3-dicarboxylique
Formule: C₆H₄N₂O₄
MW: 168,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006131
Numéro CAS: 89-01-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité