Pyrazinamide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
157640250 157641000 157640100
ACRO157640250EA 78.7 EUR InStock
ACRO157640250 ACRO157641000 ACRO157640100
Pyrazinamide 99%
Pyrazinamide
Formule: C₅H₅N₃O
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006132
Numéro CAS: 98-96-4
EINECS: 202-717-6
Merck Index: 12,08140
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 191 °C
HPLC ≥98.5 %
Iodate (IO3) ≤0.0005 %
Nitrite (NO2) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0003 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité