2-Iodopyrazine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26244.03 H26244.06
H26244.03EA 61.1 EUR InStock
H26244.03 H26244.06
2-Iodopyrazine 95%
2-Iodopyrazine
Purity: 95% CAS No.: 32111-21-0 Molecular Formula: C4H3IN2 Formula Weight: 205.98 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.655 Boiling Point: 109-110°/34mm MDL No.: MFCD01319019
Formule: C₄H₃IN₂
Point d'ébullition: 109…110 °C (34 mmHg)
Densité: 2.086
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319019
Numéro CAS: 32111-21-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité