2-Aminopyrazine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
A13052.06 A13052.14 A13052.18
A13052.06EA 43.8 EUR InStock
A13052.06 A13052.14 A13052.18
2-Aminopyrazine 99%
2-Aminopyrazine
Purity: 99% CAS No.: 5049-61-6 Molecular Formula: C4H5N3 Formula Weight: 95.11 Melting Point: 118-121° Beilstein Reference: 107025
Formule: C₄H₅N₃
MW: 95,1 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 118…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006137
Numéro CAS: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité