2-Éthyl-3-méthoxypyrazine
002748-1G 002748-5G 002748-25G
FLUO002748-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002748-1G FLUO002748-5G FLUO002748-25G
2-Éthyl-3-méthoxypyrazine
2-Éthyl-3-méthoxypyrazine
Formule: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 81…85 °C (20 mmHg)
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006129
Numéro CAS: 25680-58-4
EINECS: 247-184-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité