2-Méthoxy-3-méthylpyrazine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L08067.14EA 187 EUR InStock
L08067.14 L08067.06
2-Méthoxy-3-méthylpyrazine ≥99%
2-Méthoxy-3-méthylpyrazine
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 159 °C
Densité: 1,070
Point d'éclair: 55 °C (131 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006127
Numéro CAS: 2847-30-5
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité