1-(3-Méthylpyrazinyl)éthane-1-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15054.06EA 54.5 EUR InStock
A15054.06 A15054.14 A15054.03
1-(3-Méthylpyrazinyl)éthane-1-one ≥98%
1-(3-Méthylpyrazinyl)éthane-1-one
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 265…266 °C
Densité: 1,105
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014612
Numéro CAS: 23787-80-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité