Pyrazine-2-yléthane-1-one ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15917.03EA 59 EUR InStock
A15917.03 A15917.06
Pyrazine-2-yléthane-1-one ≥99%
Pyrazine-2-yléthane-1-one
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Point d'ébullition: 78…79 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 75…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006134
Numéro CAS: 22047-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité