Pyrazine-2-yléthane-1-one
Synonyms: Pyrazin-2-ylethan-1-one, Acetylpyrazine
002741-100G 002741-25G
FLUO002741-100GEA 0 EUR InStock
FLUO002741-100G FLUO002741-25G
Pyrazine-2-yléthane-1-one
2-Acetylpyrazine
Formule: C₆H₆N₂O
MW: 122,13 g/mol
Point d'ébullition: 59 °C (33 mmHg)
Point de fusion: 79…80 °C
Numéro MDL: MFCD00006134
Numéro CAS: 22047-25-2
EINECS: 244-753-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité