Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine

Attention
Synonyms: 3-Bromo-5-chloro-2-pyridinamine, 3-Bromo-5-chloro-2-pyridylamine, 3-Bromo-5-chloropyridin-2-amine

033564-5G 033564-1G
FLUO033564-5GEA 0 EUR InStock
FLUO033564-5G FLUO033564-1G
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine
2-Amino-3-bromo-5-chloropyridine


Formule: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00955627
Numéro CAS: 26163-03-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité