2-Bromo-3-fluoropyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H31981.03 H31981.06
H31981.03EA 93 EUR InStock
H31981.03 H31981.06
2-Bromo-3-fluoropyridine ≥97%
2-Bromo-3-fluoropyridine
Purity: 97% CAS No.: 40273-45-8 Molecular Formula: C5H3BrFN Formula Weight: 175.99 Refractive Index: 1.5450
Formule: C₅H₃BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114128
Numéro CAS: 40273-45-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité