Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Dichloropyridine

Attention

037323-25G 037323-100G
FLUO037323-25GEA 0 EUR InStock
FLUO037323-25G FLUO037323-100G
2,3-Dichloropyridine
2,3-Dichloropyridine


Formule: C₅H₃Cl₂N
MW: 147,99 g/mol
Point d'ébullition: 202.5…203.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006229
Numéro CAS: 2402-77-9
EINECS: 219-281-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité