3-Chloro-2-nitropyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19863.MDEA 35.3 EUR InStock
L19863.MD L19863.03 L19863.06
3-Chloro-2-nitropyridine ≥97%
3-Chloro-2-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00490110
Numéro CAS: 54231-32-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité