Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Nitropyridine 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO348130010EA 94.6 EUR InStock
ACRO348130010
3-Nitropyridine 98%
3-Nitropyridine


Formule: C₅H₄N₂O₂
Point d'ébullition: 75 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 35…40 °C
Numéro MDL: MFCD00234974
Numéro CAS: 2530-26-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité