1-Oxyde de 4-nitropyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
128920050 128920250 128921000
ACRO128920050EA 24.3 EUR InStock
ACRO128920050 ACRO128920250 ACRO128921000
1-Oxyde de 4-nitropyridine 97%
1-Oxyde de 4-nitropyridine
Formule: C₅H₄N₂O₃
Point d'ébullition: 397 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 159…164 °C
Densité: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006206
Numéro CAS: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité