1-Oxyde de 4-nitro-2-picoline
Synonyms: 2-Methyl-4-nitropyridine-1-oxide, 4-Nitro-2-picoline N-oxide, 2-Methyl-4-nitropyridine-N-oxide
003384-1G 003384-5G 003384-25G
FLUO003384-1GEA 0 EUR InStock
FLUO003384-1G FLUO003384-5G FLUO003384-25G
1-Oxyde de 4-nitro-2-picoline
1-Oxyde de 4-nitro-2-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 156 °C
Numéro MDL: MFCD00014625
Numéro CAS: 5470-66-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité