Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Oxyde de 4-picoline

Fournisseur: Molekula
Synonyms: N-Oxyde de 4-picoline1-Oxyde de 4-méthylpyridineN-Oxyde de 4-méthylpyridine

MOLE17109677-100GEA 0 EUR InStock
MOLE17109677-100G
1-Oxyde de 4-picoline
1-Oxyde de 4-picoline


Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 279 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183 °C
Densité: 1,01…1.02 g/cm³ (185 °C)
Numéro MDL: MFCD00006210
Numéro CAS: 1003-67-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité