Tétrahydrothiophène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: THT
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21095.0005 8.21095.0250
8.21095.0005EA 22.8 EUR InStock
8.21095.0005 8.21095.0250
Tétrahydrothiophène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tétrahydrothiophène
Formule: C₄H₈S
MW: 88,17 g/mol
Point d'ébullition: 119 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –96 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005476
Numéro CAS: 110-01-0
EINECS: 203-728-9
ONU: 2412
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09357
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -96 °C
Molar Mass 88.16 g/mol
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 19 hPa (20 °C)
Flash Point 19 °C
Refractive Index 1.504 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 12.1 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 202 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité