Acide cyanurique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11815000EA 74.4 EUR InStock
EHERC11815000
Acide cyanurique
Acide cyanurique
Formule: C₃H₃N₃O₃
MW: 129,08 g/mol
Densité: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00082990
Numéro CAS: 108-80-5
Merck Index: 13,02728
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité