Tris(2-hydroxyéthyl)-1,3,5-triazinetrione ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanuric acid, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanurate
B21697.0B B21697.18 B21697.30
B21697.0BEA 498 EUR InStock
B21697.0B B21697.18 B21697.30
Tris(2-hydroxyéthyl)-1,3,5-triazinetrione ≥97%
Tris(2-hydroxyéthyl)-1,3,5-triazinetrione
Purity: 97% CAS No.: 839-90-7 Molecular Formula: C9H15N3O6 Formula Weight: 261.24 Melting Point: 136-140° MDL No.: MFCD00003549
Formule: C₉H₁₅N₃O₆
MW: 261,23 g/mol
Point d'ébullition: 527 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003549
Numéro CAS: 839-90-7
EINECS: 212-660-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité