2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C0460-25G C0460-500G
TCIAC0460-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0460-25G TCIAC0460-500G
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
Formule: C₃Cl₃N₃
Point d'ébullition: 190 °C (1013 hPa)
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006046
Numéro CAS: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
ONU: 2670
ADR: 8,II
Merck Index: 14,02699
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a7cd06029b419d7464f4b1d474c3b9779556512&vid=2a7cd06029b419d7464f4b1d474c3b9779556512&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité