Desisopropyl atrazine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10332000EA 183 EUR InStock
EHERC10332000
Desisopropyl atrazine
Desisopropyl atrazine
Formule: C₅H₈ClN₅
MW: 173,6 g/mol
Numéro CAS: 1007-28-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité