Melamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11295.0C A11295.0E A11295.36
A11295.0CEA 228 EUR InStock
A11295.0C A11295.0E A11295.36
Melamine 99%
Melamine
Purity: 99% CAS No.: 108-78-1 Molecular Formula: C3H6N6 Formula Weight: 126.12 Melting Point: ca 350° dec. Beilstein Reference: 124341 Merck Reference: 14,5811 MDL No.: MFCD00006055
Formule: C₃H₆N₆
Point de fusion: ∼ 350 °C (dec.)
Densité: 1.573
Point d'éclair: >280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006055
Numéro CAS: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 14,5811
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité