Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Melamine, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: 2,4,6-Triamino-s-triazine2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

52549-250MGEA 32.2 EUR InStock
52549-250MG
Melamine, Supelco®
Melamine


Formule: C₃H₆N₆
MW: 126,12 g/mol
Densité: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >280 °C
Numéro MDL: MFCD00006055
Numéro CAS: 108-78-1
Merck Index: 13,05834
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité