1,3,5-Triazine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L16911.03 L16911.06 L16911.14
L16911.03EA 53.9 EUR InStock
L16911.03 L16911.06 L16911.14
1,3,5-Triazine ≥97%
1,3,5-Triazine
Purity: 97% CAS No.: 290-87-9 Molecular Formula: C3H3N3 Formula Weight: 81.08 Melting Point: 77-83° dec. Boiling Point: 114° MDL No.: MFCD00006044
Formule: C₃H₃N₃
Point d'ébullition: 114 °C
Point de fusion: 77…83 °C (dec.)
Densité: 1.380
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006044
Numéro CAS: 290-87-9
EINECS: 206-028-1
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité