2,4,6-Triphényl-1,3,5-triazine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO422190250EA 331 EUR InStock
ACRO422190250 ACRO422190050
2,4,6-Triphényl-1,3,5-triazine 99%
2,4,6-Triphényl-1,3,5-triazine
Formule: C₂₁H₁₅N₃
MW: 309,37 g/mol
Point d'ébullition: 542 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 231…236 °C
Numéro MDL: MFCD00006051
Numéro CAS: 493-77-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 231 to 236 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité