Pyronine G, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Pyronine YChlorure de 3,6-bis(diméthylamino)xanthylium
83200-5GEA 166 EUR InStock
83200-5G 83200-10G
Pyronine G, Sigma-Aldrich®
Pyronine G
Formule: C₁₇H₁₉ClN₂O
MW: 302,8 g/mol
Point de fusion: 250…260 °C
Numéro MDL: MFCD00011725
Numéro CAS: 92-32-0
Merck Index: 12,08190
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité