L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Tapis déroulant Aqua textile 45, Nomad™
Fournisseur: 3M
45BU60906 45SZ915 45BU915 45SZ69 45BN69 45SZ6090 45BU1218 45BN915 45BN6090
MMMA45BU60906EA 434 EUR InStock
MMMA45BU60906 MMMA45SZ915 MMMA45BU915 MMMA45SZ69 MMMA45BN69 MMMA45SZ6090 MMMA45BU1218 MMMA45BN915 MMMA45BN6090
Tapis déroulant Aqua textile 45, Nomad™
Tapis de sol Tapis de sol fixes
Le tapis déroulant Nomad™ Aqua Textile 45 est un tapis d'entrée haute performance doublé de PVC antidérapant pour les applications à faible trafic.
  • Le tapis d'entrée textile arrête jusqu'à 80% de la saleté et de l'humidité à la porte
  • Pour les applications à faible trafic (jusqu'à 500 passages par jour)
  • La touffe à double fibre emprisonne et absorbe la saleté et l'humidité
  • Endos en PVC antidérapant
  • Peut être facilement collé et bordé
  • Disponible en noir, bleu et marron
Il offre une protection de sol plus durable à un coût total inférieur, en arrêtantMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité