Diethylzinc ∼15% (p/p) dans l'hexane
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal® bottles
H37734.9Z H37734.AE
H37734.9ZEA 342 EUR InStock
H37734.9Z H37734.AE
Diethylzinc ∼15% (p/p) dans l'hexane
Diethylzinc
Formule: C₄H₁₀Zn
Point d'éclair: –40°C (–40°F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009021
Numéro CAS: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
ONU: 3394
ADR: 4.2,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité