Methyllithium 1.6M dans le diéthyl éther
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Conditionné sous azote dans des flacons refermables AcroSeal®.
H36516.9ZEA 231 EUR InStock
H36516.9Z H36516.AE
Methyllithium 1.6M dans le diéthyl éther
Methyllithium
Formule: CH₃Li
MW: 21,975 g/mol
Point d'éclair: -17°C (1°F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008253
Numéro CAS: 917-54-4
EINECS: 213-026-4
ONU: 3394
ADR: 4.2,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité