tert-Butyllithium ∼1.9M dans le pentane
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: t-Butyllithium
Packaged under Nitrogen in resealable AcroSeal® bottles
H36881.AE H36881.9Z
H36881.AEEA 99.8 EUR InStock
H36881.AE H36881.9Z
tert-Butyllithium ∼1.9M dans le pentane
tert-Butyllithium
Formule: C₄H₉Li
MW: 64,06 g/mol
Point d'éclair: –49°C (–56°F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008795
Numéro CAS: 594-19-4
EINECS: 209-831-5
ONU: 3394
ADR: 4.2,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité