N,N-Diméthylpyridine-4-amine ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87080.130EA 34.7 EUR InStock
87080.130 87080.230 87080.180
N,N-Diméthylpyridine-4-amine ≥99%, GPR RECTAPUR®
N,N-Diméthylpyridine-4-amine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109…111 °C
Point d'éclair: 124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006418
Numéro CAS: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Melting point 111 --> 114 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité