Micro spatulas, stainless steel
Fournisseur: Sampling Systems
A100-1 A100-2 A100-3
300-0616EA 14.2 EUR InStock
300-0616 300-0617 300-0619
Micro spatulas, stainless steel
Spatules
These stainless steel micro spatulas are ideal for working with small amounts of powder. It has a flat blade that can be used to lift or decant small amounts of powder.
  • Smooth handle
  • Robust design
  • Easy to use
They can be also used as a manual stirrer for liquids.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité