Thermal transfer ribbon for printer, R6400 series
Fournisseur: Brady
066263 066264 620365
BRDY066263EA 134.45 EUR InStock
BRDY066263 BRDY066264 BRDY620365
Thermal transfer ribbon for printer, R6400 series
Rubans pour imprimante
Ultra high chemical resistance at high temperatures. Superior solvent resistance.
  • Core - diameter (mm): 25.40 mm
  • Ribbon formulation: resin
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité