Thermal transfer printer ribbons, R6000 series
Fournisseur: Brady
196507 196509
BRDY196507EA 76.55 EUR InStock
BRDY196507 BRDY196509
Thermal transfer printer ribbons, R6000 series
Rubans pour imprimante
High-density halogen-free ribbon with excellent solvent, high temperature and scratch resistance.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité