Pre-printed ID tapes
Fournisseur: Sampling Systems
8221A-01 8221A-02 8221A-03 8221A-04
300-0561EA 95.6 EUR InStock
300-0561 300-0562 300-0563 300-0564
Pre-printed ID tapes
Rubans adhésifs
ID tape helps to prevent handling errors by allowing containers, pallets, bags and so on to be easily labelled with highly visible messaging. Operators can quickly identify the status of a container to prevent it from being used in error.
  • Use with standard tape dispensers
  • Medium strength adhesion
ID tape is an ideal way of labelling large or small items. These tape rolls come pre-printed with 'Quarantine', 'Sampled', 'Released' or 'Rejected'.
Conditionnement: 10 rolls per box.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité