Labels, write-on, aluminium
Fournisseur: Brady
225125 225128
BRDY225125EA 139.03 EUR InStock
BRDY225125 BRDY225128
Labels, write-on, aluminium
Étiquettes
These write-on labels are used for marking engine parts.
  • Resistant to heat, oil and solvents
  • Very flexible and provided with a permanent adhesive
Make a permanent mark using a ballpoint pen (scratch the text in the aluminum) or write with an indelible marker.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité