L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Spill kits, acid, base and battery acid
Fournisseur: Brady
241135 241138 241139
BRDY241135EA 144.85 EUR InStock
BRDY241135 BRDY241138 BRDY241139
Spill kits, acid, base and battery acid
Matériaux absorbants
These acid spill kit, base spill kit and battery acid spill kit safely remove acid, base and battery acid spills respectively.
  • Highly absorbing pads to wipe down equipment and remove spills
  • SOC's to prevent spills from spreading on the workfloor
  • Neutralising polymers to neutralise acids or bases
  • Gloves and glasses to protect employees
  • Waste disposal bag to contain all used equipment
These kits each contain a selection of solutions that enable users to combat small to medium spills.
Information de livraison: Each spill kit is included with practical,More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité