Mobile container spill kit
Fournisseur: Brady
813882 813883
BRDY813882EA 467.45 EUR InStock
BRDY813882 BRDY813883
Mobile container spill kit
Matériaux absorbants
These wheeled spill kits are comes in a polyethylene container with hinged lid. Designed for medium sized spills of industrial liquids including oils, water, solvents, coolants and chemical hazardous liquids.
  • Yellow in colour
Container is weather-resistant and protects the sorbents against dirt, moisture and damage. Hinged lid provides easy access to the products. Wheels allow excellent mobility indoors and outdoors.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité