Avantor® Hichrom HI-1, GC Columns
Fournisseur: VWR
Avantor® Hichrom
HI01-25-010-15EA 437 EUR InStock
HI01-25-010-15 HI01-32-500-105 HI01-53-050-10 HI01-25-050-30 HI01-53-300-50 HI01-53-025-50 HIGCHI01-32-132-25 HI01-53-050-15 HI01-32-025-10 HI01-32-300-10 HI01-53-150-15 HI01-32-150-60 HI01-20-020-60 HIGCHI01-32-052-25 HI01-20-100-60 HI01-18-020-40 HI01-53-500-75 HI01-18-040-50 HI01-53-150-10 HI01-25-100-60 HI01-53-265-10 HI01-25-025-60 HIGCHI01-53-265-30 HI01-32-500-15 HI01-15-015-15 HI01-32-500-10 HI01-20-040-50 HIGCHI01-32-120-50 HI01-53-100-50 HI01-15-015-10 HI01-53-700-15 HI01-32-150-50 HI01-53-500-60 HI01-32-300-15 HI01-18-040-40 HI01-32-025-15 HI01-18-018-10 HI01-53-100-30G5 HI01-32-050-30 HI01-20-040-60 HI01-20-100-50 HI01-32-010-105 HI01-32-150-105 HI01-32-400-30 HI01-32-010-50 HI01-10-020-15 HI01-10-020-10 HI01-25-050-50 HI01-25-025-50 HI01-53-300-30 HI01-53-050-30 HI01-53-025-30 HI01-32-025-30 HI01-32-300-30 HI01-53-100-60 HI01-15-015-20 HI01-32-100-15 HI01-32-150-30 HI01-18-018-60 HI01-25-025-30G5 HI01-53-500-50 HI01-05-005-2.5 HI01-18-020-20 HI01-10-020-5 HI01-32-010-60 HI01-53-150-75 HI01-25-025-15G5 HI01-25-050-60 HI01-05-005-5 HI01-10-040-10 HI01-32-050-60 HI01-20-010-60 HI01-10-040-15 HI01-15-015-30 HI01-53-100-75 HIGCHI015308810MTX HI01-18-040-20 HI01-25-100-10 HIGCHI01-25-025-25 HI01-25-050-105 HI01-25-100-15 HI01-25-025-60G5 HI01-32-100-10 HI01-32-050-50 HIGCHI01-53-500-25 HI01-15-015-5 HI01-53-025-15 HI01-53-300-15 HI01-53-300-10 HI01-25-025-30 HI01-53-050-50 HI01-20-040-20 HI01-20-010-50 HI01-53-150-60 HI01-32-150-15 HI01-32-500-60 HI01-18-018-40 HI01-32-025-50 HI01-32-300-50 HI01-20-020-10 HI01-32-150-10 HI01-18-040-10 HI01-10-040-5 HI01-25-010-60 HIGCHI01-53-015-15 HI01-32-100-105 HI01-53-150-50 HI01-05-005-2 HI01-20-100-20 HI01-53-500-30 HI01-20-040-10 HI01-32-300-60 HI01-20-010-40 HI01-32-025-60 HI01-53-500-15 HI01-20-020-20 HI01-18-018-50 HI01-32-500-50 HI01-53-100-10 HIGCHI01-25-030-30 HI01-25-100-30 HI01-10-010-15 HI01-25-025-105 HI01-53-010-30 HI01-32-100-30 HI01-18-020-10 HI01-10-010-10 HI01-25-010-50 HI01-20-100-10 HI01-53-300-75 HI01-32-010-10 HIGCHI01-32-120-20 HI01-20-040-40 HI01-32-010-15 HI01-53-010-15 HI01-25-025-10 HI01-18-018-20 HI01-53-010-10 HI01-25-025-15 HI01-32-100-60 HI01-32-025-105 HI01-32-050-105 HI01-32-300-105 HI01-20-020-40 HI01-53-100-15 HI01-53-150-30 HI01-20-010-20 HI01-53-500-10 HI01-20-100-40 HI01-53-050-60 HI01-53-025-60 HI01-32-500-30 HI01-53-300-60 HI01-53-700-30 HI01-53-100-30 HI01-32-050-15 HI01-32-100-50 HI01-10-010-5 HIGCHI015300905MTX HI01-20-020-50 HI01-25-050-10 HI01-20-010-10 HI01-25-010-30 HI01-32-010-30 HI01-18-040-60 HI01-25-100-105 HI01-32-050-10 HI01-25-100-50 HI01-25-050-15 HIGCHI01-32-120-25
Avantor® Hichrom HI-1, GC Columns
Colonnes pour chromatographie
Really versatile general purpose apolar phase for a wide range of applications, including (for example): PCBs, simulated distillation, gases, essential oils, hydrocarbons analysis, pesticides, semivolatiles, oxygenates. HI-1 is a crossbonded phase and assure a long lifetime even under high temperature limits.
  • Phase composition: Crossbonded 100% Methyl Polysiloxane (100% Dimethylpolysiloxane)
  • Long lifetime
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité