Absorbent socs, Allwik Universal
Fournisseur: Brady
813789 813790
BRDY813789EA 110.6 EUR InStock
BRDY813789 BRDY813790
Absorbent socs, Allwik Universal
Matériaux absorbants
These Allwik-Socs are used for absorbing leaks and spills around machines.
  • Absorbs a variety of industrial liquids including aggressive chemicals
  • Flexible design allows the soc to fit around any machine, corner or curve
  • Filled with universal meltblown polypropylene
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité