L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Labels, pipe banding tape, type- B-8423
Fournisseur: Brady
275200 275201 275202 275203 275204
BRDY275200EA 64.81 EUR InStock
BRDY275200 BRDY275201 BRDY275202 BRDY275203 BRDY275204
Labels, pipe banding tape, type- B-8423
Étiquettes
Solid colour pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
  • With stands −70 to 110 °C
  • Satin finish
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Type Modèle Matière Adhésif Printing method Couleur Imprimeur Dimensions Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Pipe banding tape B-8423 PM-PBT BL Polyester Permanent, acrylique - bleu - 25 mm×33 m 1 Roll BRDY275203
Pipe banding tape B-8423 PM-PBT GR Polyester Permanent, acrylique - vert - 25 mm×33 m 1 Roll BRDY275201
Pipe banding tape B-8423 PM-PBT OR Polyester Permanent, acrylique - orange - 25 mm×33 m 1 Roll BRDY275204
Pipe banding tape B-8423 PM-PBT RD Polyester Permanent, acrylique - rouge - 25 mm×33 m 1 Roll BRDY275202
Pipe banding tape B-8423 PM-PBT YL Polyester Permanent, acrylique - jaune - 25 mm×33 m 1 Roll BRDY275200
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité