J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™, Résine de chromatographie d'affinité, Protéine recombinante A
Fournisseur: Avantor
7899-05
7899-01EA 1890 EUR InStock
7899-01 7899-02 7899-03 7899-04 BAKR7899-05
J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™, Résine de chromatographie d'affinité, Protéine recombinante A
Protéines purification Protein Purification Resins
L’appareil J.T.Baker® BAKERBOND® La résine de protéine A PROchievA™ offre une capacité de liaison dynamique supérieure avec une excellente stabilité alcaline liée au ligand propriétaire d'Avantor.
L’appareil J.T.Baker® La résine de protéine A BAKERBOND™ PROchievA™ est conçue pour de hautes performances lors de l'étape critique de chromatographie d'affinité utilisée pour la purification des AcM, des protéines de fusion Fc et d'autres molécules similaires à l'IgG.
Conçue et fabriquée par Avantor selon les normes strictes établies pour nos produits chimiques de marque J.T.Baker® la résine de protéine A BAKERBOND™ PROchievA™ peut être utilisée avec d'autres produits chimiques de marque J.T.Baker® Résines BAKERBOND™ pour améliorer le pouvoir de séparation de vos étapes de processus de chromatographie.
Informations de commande: Des colonnes de laboratoire de 1 ml et 5 ml sont également disponibles dans la catégorie des produits complémentaires.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité