Avantor® Hichrom HI-SE54, GC Columns
Fournisseur: VWR
Avantor® Hichrom
HI05-32-050-15EA 549 EUR InStock
HI05-32-050-15 HI05-32-300-105 HI05-18-040-10 HI05-53-500-30 HI05-32-025-105 HI05-32-050-10 HI05-18-018-40 HI05-53-025-15 HI05-53-300-15 HI05-53-300-10 HI05-53-150-60 HI05-20-010-50 HI05-25-010-60 HI05-53-050-50 HI05-20-100-10 HI05-25-100-15 HI05-20-020-10 HI05-18-020-10 HI05-32-100-30 HI05-53-010-30 HI05-32-025-60 HI05-32-300-60 HI05-20-040-20 HI05-25-100-30G5 HI05-53-100-75 HI05-25-100-30 HI05-10-040-5 HI05-32-150-30 HI05-18-018-50 HI05-25-010-50 HI05-53-150-50 HI05-20-010-60 HI05-20-040-10 HI05-53-300-30 HI05-53-025-30 HI05-32-010-10G2 HI05-32-300-50 HI05-32-025-50 HI05-20-020-20 HI05-25-025-50 HI05-25-050-105 HI05-53-500-15 HI05-32-100-60 HI05-10-010-15 HI05-18-018-20 HI05-25-050-15 HI05-53-100-30G5 HI05-53-500-10 HI05-25-025-60G5 HI05-25-050-10 HI05-10-010-10 HI05-32-010-10 HI05-32-500-10 HI05-25-025-60 HI05-53-010-15 HI05-32-100-30G5 HI05-53-700-30 HI05-10-010-5 HI05-53-010-10 HI05-32-010-15 HI05-20-040-40 HI05-25-100-50 HI05-32-150-50 HI05-53-700-15 HI05-32-100-50 HI05-53-100-10 HI05-18-040-60 HI05-25-025-30G5 HI05-25-010-30 HI05-53-150-30 HI05-32-500-15 HI05-25-025-105 HI05-53-100-15 HI05-25-025-15G5 HI05-53-300-50 HI05-53-025-50 HI05-53-050-60 HI05-20-100-20 HI05-32-500-105 HI05-18-020-60 HI05-32-150-105 HI05-20-020-40 HI05-32-300-15 HI05-32-025-15 HI05-32-150-60 HI05-25-100-60 HI05-32-050-105 HI05-32-025-10 HI05-32-300-10 HI05-18-040-50 HI05-53-500-75 HI05-15-015-10 HI05-32-050-50 HI05-20-100-60 HI05-20-010-10 HI05-15-015-15 HI05-25-050-30 HI05-25-010-15 HI05-53-300-60 HI05-32-500-30 HI05-53-025-60 HI05-32-010-30 HI05-18-020-50 HI05-05-005-2.5 HI05-53-050-15 HI05-53-100-50 HI05-20-040-60 HI05-20-020-50 HI05-53-050-10 HI05-18-040-40 HI05-53-150-15 HI05-53-500-60 HI05-18-018-10 HI05-53-150-10 HI05-32-400-30 HI05-53-100-30 HI05-20-100-50 HI05-20-010-20 HI05-32-050-60 HI05-20-100-40 HI05-25-025-10 HI05-18-020-40 HI05-20-040-50 HI05-25-100-105 HI05-20-020-60 HI05-53-500-50 HI05-25-025-15 HI05-15-015-30 HI05-32-010-60 HI05-32-050-30 HI05-25-050-50 HI05-53-300-75 HI05-53-050-30 HI05-15-015-5 HI05-10-020-15 HI05-25-050-60 HI05-32-100-105 HI05-32-010-50 HI05-32-500-50 HI05-18-018-60 HI05-32-100-15 HI05-53-050-30G10 HI05-10-020-10 HI05-32-100-10 HI05-18-040-20 HI05-32-150-10 HI05-25-100-10 HI05-10-020-5 HI05-32-010-105 HI05-32-010-8G2 HI05-53-150-75 HI05-15-015-20 HI05-20-010-40 HI05-32-150-15 HI05-53-265-10 HI05-10-040-10 HI05-32-500-60 HI05-53-100-60 HI05-10-040-15 HI05-05-005-5 HI05-32-300-30 HI05-32-025-30 HI05-18-020-20 HI05-25-025-30 HI05-05-005-2
Avantor® Hichrom HI-SE54, GC Columns
Colonnes pour chromatographie
General purpose column for solvent impurities, PCBs, hydrocarbons, essential oils, semivolatiles, allergens, pesticides, etc.
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité