Avantor® Hichrom HI-LAP, GC Columns
Fournisseur: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
HI46-25-010-25EA 1090 EUR InStock
HI46-25-010-25 HI46-32-010-25
Avantor® Hichrom HI-LAP, GC Columns
Colonnes pour chromatographie
Application specifc column for lipids, sterols and triglycerides analysis.
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité