Avantor® Hichrom HI-POF 1, GC Columns
Fournisseur: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
HI55-18-018-20EA 1070 EUR InStock
HI55-18-018-20 HI55-25-015-30 HI55-25-015-60 HI55-25-025-15 HI55-25-025-30 HI55-25-025-60 HI55-32-025-30 HI55-32-032-30 HI55-32-050-15 HI55-32-050-30 HI55-53-050-30
Avantor® Hichrom HI-POF 1, GC Columns
Colonnes pour chromatographie
Application specifc columns developed for pesticides, herbicides, insecticides analysis etc.
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité