Avantor® Hichrom HI-1 PONA, GC Columns
Fournisseur: HICHROM GAS CHROMATOGRAPHY
HI57-20-050-100EA 2410 EUR InStock
HI57-20-050-100 HI57-20-050-50 HI57-25-050-100 HI57-25-100-150
Avantor® Hichrom HI-1 PONA, GC Columns
Colonnes pour chromatographie
Optimized phase for DHA (Detailed Hydrocarbons Analysis), PONA, PIANO and PNA analysis.
Max temperature limits may change depending on the film thickness.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité